Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (28)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Mortere
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/71/18989571.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Porcelain, produced according to DIN 12906
Leverandør:  MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Beskrivelse:   Porcelæn med tud. Vælg mellem glaseret eller ikke-glaseret overflade.
Leverandør:  BOCHEM
Beskrivelse:   Stainless steel 18/10
Leverandør:  VITLAB
Beskrivelse:   White Melamine, with lip.
Leverandør:  LEMKE, GERD
Beskrivelse:   Mortars are made of agate which provides a high quality flawless grinding surface.
Varenummer: (BELAH372600100)
Leverandør:  Bel-Art
Beskrivelse:   Freeze and process small tissue samples within a microcentrifuge tube. Stainless steel mortar has a welded fixture to hold a 1,5 ml microcentrifuge tu...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Kavalier
Beskrivelse:   Choice of glazed or unglazed porcelain mortars.
Leverandør:  Bel-Art
Beskrivelse:   Grind frozen samples without liquid nitrogen hazards. This 304 stainless steel mortar is suspended by three brackets above a stainless steel bowl whic...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 8