Du Søgte efter: Mortere og pistiller
VWR har morter- og pastil sæt i porcelæn. Morter- og pastil sælges både enkeltvis og separat. Produkterne er lette at rengøre og har lang levetid.
VWR har morter- og pastil sæt i porcelæn. Morter- og pastil sælges både enkeltvis og separat. Produkterne er lette at rengøre og har lang levetid.
38  results were found
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Porcelain.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Agate.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Wear-proof purple polypropylene pestles which are designed to fit into cell strainers perfectly.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Porcelain, produced according to DIN 12906.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Agate.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Agate.
Varenummer: (BOCH8936)
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: 18/10 Stainless steel.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Stainless steel 18/10.
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Mortar and pestle made of stainless steel.
Leverandør: Retsch GmbH
Beskrivelse: Agat. Høj kvalitet med fejlfri formalingsoverflade.
Varenummer: (AXYGPES-15-B-SI)
Leverandør: Corning
Beskrivelse: Durable and inert polypropylene construction
UOM: 1 * 400 Items
Certifikater
Leverandør: VITLAB
Beskrivelse: White Melamine, with lip.
Varenummer: (HECH47029008)
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Borosilicate glass, with spout and rough interior surface.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Kavalier
Beskrivelse: Mortere med pistiller, Højde: 135 mm
Varenummer: (NUNC533669)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: Mortere med pistiller, Sterilt sæt, Nunc™, HDPE
UOM: 1 * 50 Items
Leverandør: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Beskrivelse: Porcelæn med glaseret håndtag, ikke-glaseret riveflade.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom