VWR®, Mopper til renrum
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
129-0148EA 4750 DKK
129-0148 129-0149 129-0147
VWR®, Mopper til renrum
Mopper
Mopper af 100% polyesterstrenge. Dobbeltpakket i klare polyposer, så de er klar til brug i renrum. God kemisk sugeevne. Ideel til påføring af rengøringsopløsninger på gulve i kritiske miljøer.
  • Den sterile rørstrikkede moppe, 129-0148, har en SAL-værdi (Sterility Assurance Level) på 10⁻⁶
  • Den ribbede rørstrikkede moppe har den bedste sugeevne sammen med kemikalier
Velegnet til brug i klasse 10, ISO 4, M2,5 miljøer eller derunder.