VWR® Specmops, Skummoppehoveder til vægge
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR® Specmops
115-0198EA 2370 DKK
115-0198 115-0199
VWR® Specmops, Skummoppehoveder til vægge
Mopper
Moppehovederne er fremstillet af polyester lamineret til ren esterskum og er uden celluloseforureningskilder. Udviklet til rengøring af lofte og vægge i kontrollerede og kritiske miljøer.
  • Kompatible med en lang række af kemikalier, hvilket gør den ideel til opgaver med desinfektionsmidler og rengøringsmidler
  • Kompatible med gamme-, ETO- og autoklavesterilisering (en cyklus ved 121 °C i 30 minutter anbefales)
  • 130 mm størrelsen kan bruges sammen med 130 mm rammen, teleskophåndtag og med en- ellet tospandssystem (25 og 30 L spande)
Velegnet til ISO klasse 5, 100 eller M3,5 miljøer.