VWR®, Mopper, tørre, renrum
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
129-0074EA 4400 DKK
129-0074
VWR®, Mopper, tørre, renrum
Mopper
Fremstillet af polyester med et overtræk af PVA eller NovaLite™. Moppehovederne absorberer hurtigt rengøringsmidlerne og kan bruges på store overflader. PVA er ideel til halvleder- og mikroelektronikindustrien. Det hurtigttørrende materiale med en lav fnugdannelse garanterer rene, tørre og støvfri overflader. NovaLite™ har de samme egenskaber som PVA, men kan også bruges sammen med desinfektionsmidler og kan autoklaveres. Leveres med et vinklet hoved, som gør påføringen let.
  • Kan bruges uden en spand og vridemaskine
  • Hurtigtørrende og dermed ideel til fugtkritiske områder
  • Kan fås i en række forskellige bredder og sterile eller usterile
  • Vaskbar og genanvendelig
Velegnet til brug i renrum af klasse 10, ISO 4, M2,5 og lavere.
Bestillingsoplysninger: moppesystemet består af moppehovedet, den dertilhørende adapter i rustfrit stål og moppeskaft. Alle komponenterne skal bestilles separat.