Vil du logge ind igen?
OBS! Vi har skiftet mail domæne til @vwr.com så det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com.
  • kriterier
    • På lager (34)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
Du Søgte efter:
Mopper
121  results were found
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/08/18709608.jpg
VWR har mopper til gulv, vægge og til renrums klasser. Mopper er fabrikeret i materialerne skum eller mikrofiber. Der findes både tør og vådmopper. Uanset hvor snavset er lokaliseret, vil mopper og skraber effektivt genskabe en pletfri og sikker arbejdsstation. Man kan vælge mellem skum og traditionel mikrofiber til at opnå høj væske absorption til vedligeholdelse af kritisk aseptisk miljø.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"121"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   CleanPad mop covers are constructed from 100% single-knit continuous polyester filament. Due to a simple elasticated system, they can easily be instal...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Skum med dækken af 100% polyester. Ideel til påføring af desinfektionsmidler under farmaceutisk produktion eller til aseptiske processer. Det flade mo...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Mopper af 100 % polyesterstrenge. Dobbeltpakket i klare polyposer, så de er klar til brug i renrum. God kemisk sugeevne. Ideel til påføring af re...
Varenummer: (129-0080)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Fremstillet af polyester med et overtræk af PVA eller NovaLite™. Moppehovederne absorberer hurtigt rengøringsmidlerne og kan bruges på store overflade...
UOM:  1 * 24 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Moppehovederne er fremstillet af polyester lamineret til ren esterskum og er uden celluloseforureningskilder. Udviklet til rengøring af lofte og vægge...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Disse systemer kan anvendes uden en vrider. Der er særligt egnede til påføring af desinfektionsmidler på gulv, væg og loft. Det nye, effektive skum ti...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Mops suitable for wet wiping in sterile areas and cleanrooms. One-piece, made from highly absorbent polyurethane. The coated mop heads are particularl...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   VWR® Microfibre Mop-systemet tilbyder den komplette rengøringsløsning til rengøring af gulve, vægge og lofter. Dette system kræver ikke speciel oplæri...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 121
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Næste