Forsendelseskassetter til objektglas
Leverandør: Kartell
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
631-9150EA 79.7 DKK
631-9150
Forsendelseskassetter til objektglas
Transportbeholdere til objektglasholder
Til opbevaring og forsendelse af 5 til 10 (afhængig af tykkelse) mikroskopiobjektglas eller en 12 ml prøve.
  • Brudsikker og kemisk inaktiv
  • 20 mm af objektglassene rager op over beholderen, hvilket gør dem lette at fjerne
  • Gevindet er meget dybt, hvilket tillader en lækagesikker forsegling ved forsendelse
Ø×H: 45×90 mm
Leveringsinformation: Leveres med en lille løkke på låget, som kan bruges til mærkning.