Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
Update på coronavirus: Grundet de givne omstændigheder vil VWR, part of Avantor’s medarbejdere fortsætte med at servicere vores kunder fra deres hjemmearbejdsplads.
VWR®, Cover Glasses, Square
Leverandør: VWR
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
VWR®
631-0121EA 202 DKK InStock
631-0121 631-0120 631-0127 631-0126 631-0125 631-0124 631-0879
VWR®, Cover Glasses, Square
Dækglas
Made of pure white Hydrolytic Class 1 glass.
  • Uden bobler eller fejl
  • Renset og poleret
  • Rent hvidt glas, hydrolytisk klasse I
Emballering: Pakket i dispenseræsker af plast.
Bestil nu
BESTIL
RELATEREDE OPLYSNINGER
Skriv en bedømmelse
Bedømmelser
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal