Dækglas, Nunc Thermanox
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Nunc™ Thermanox™
734-2115EA 6170 DKK
734-2115 734-2116 734-2154
Dækglas, Nunc Thermanox
Dækglas
Dækglas, sikkert og let at håndtere, der forbliver fladt under brug.
  • Resistent over for almindeligt anvendte opløsningsmidler
  • Autofluorescens inden for området 380 til 545 nm
  • Overfladebehandling på den ene side giver optimal cellebinding og -vækst