Rack og stablingssystem til PCR-rør og -plader
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ABgene®
732-4818EA 1660 DKK
732-4818
Rack og stablingssystem til PCR-rør og -plader
Stativer Tube Racks
Praktisk platform til håndtering af rør og dispensering af reagenser før og efter behandling af prøven.
Holds:
96×0,2 ml V-bottom tubes
96×0,3 ml U-bottom Omnistrips
Thermo-Tube plates
Thermo-Fast® non-skirted 96-well plates
Thermo-Fast® semi-skirted 96-well plates
48×0,5 ml Thermo-Tubes