PCR-rack
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
732-0810EA 422 DKK
VWRI732-0810
PCR-rack
PP.
  • Separat aftageligt 96-brønds rack, som kan holde en plade, 0,2 ml rør eller 0,2 ml rørstrips
  • Yderligere brønde på racket kan rumme 0,5 ml, 1,5 ml eller 2,0 ml rør
  • Autoklaverbar og kan nedfryses
Opsætning af PCR reaktioner.