PP. Anvendes til prøvetagning, celledyrkning og langtidsopbevaring.
- Fremragende kemisk resistens og temperaturresistens ned til −80 °C
- Kan modstå centrifugering op til 4000×g
Two types of sealing mats are suitable for use with these plates:
Axymat™ forseglingsmåtter er designet til HTS-applikationer og opbevaring. De er fremstillet af silikone, og kan derfor autoklaveres. De kan også genbruges efter vask med blegemiddel og skylning med ethanol. AxyMats er penetrerbare og selvforseglende, så de er ideelle til automatiserede processer, og kan anvendes i omgivelser med temperatur under frysepunktet.
ImpermaMat™ forseglingsmåtter er kemisk resistente. De er lavet til brug i assays med stærke opløsningsmidler, som fx DMSO og lignende skrappe opløsningsmidler. Kan genbruges. De giver en tæt forsegling af pladen, så prøven ikke fordamper og der ikke overføres prøve mellem brøndene. Kan bruges i et bredt temperaturområde: fra −80 °C op til +121 °C.