Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (22)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Forseglingsmåtter til mikroplader
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/01/18709601.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"39"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Designet til at reducere fordampningen under cycling af 96-brønds plader. Transparente silikonemåtter, som passer på de fleste mærker af 96-brønds PCR...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   50 µm polyolefin films with 50 µm inert encapsulated silicone adhesive. Especially suited for Real-Time qPCR, storage, and protein crystallisation app...
UOM:  1 * 100 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Mikroplader Forseglingsmåtter, WebSeal, PTFE/silicone, Blue, 96 square well shape, Ikke steril
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Mikroplader Forseglingsmåtter, MicroMat CLR, Silikone, Sealmat (block cover), 96 round well shape, Ø 7 mm, pre-slit, Ikke steril
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Square well cap mats for sealing 96-well shallow or deep well plates.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Mikroplader Forseglingsmåtter, Solvent resistant, WebSeal, PTFE/silicone, Sealmat (block cover), 96 round well shape, Ø 8 mm, pre-slit, Ikke steril
Varenummer: (732-3335)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Compact and portable, the cap mat applicator is very easy to use, requiring only one operation of the system to produce an accurate and tight seal on ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Mikroplader Forseglingsmåtter
UOM:  1 * 5 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 39
  1  2  3  4  5  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING