Pladelåg, PS og PP
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
732-4861EA 682 DKK
732-4861 732-4865
Pladelåg, PS og PP
Låg Mikroplade låg
For at undgå kontaminering og spild af prøver.
  • PS pladelåg egner sig til alle 96-brøndsplader
  • PP-låg kan bruges til Thermo-Fast® 384-brøndsplader
  • Valg mellem rillede låg for sikker stabling af pladelåg, eller låg uden riller til brug sammen med automatiske systemer