Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Mikroplader
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/02/18709602.jpg
VWR har mikroplader som tåler fryse opbevaring gennem længere tid. Brønde i plader kan have flad bund, rund bund, V bund og kommer typisk i 24, 48, 96 eller 384 format. Mikroplader kan købes sterile og kan være overfladebehandlede til fx hydrofob eller hydrofil.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"413"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These PP deep well plates feature double alignment corner notches and are labelled on three sides with an alphanumeric grid.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   PP. Disse PCR-plader er kompatible med de fleste thermocyclere, inkl. Applied Biosystems 9600 og 9700, og MJ Research PTC-100, og er ideelle til HTS-a...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Polyester, sterile, with lid. These insert plates feature a thin, microscopically-transparent polyester membrane that is tissue culture-treated for op...
Varenummer: (211-0305)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   PP. Disse PCR-plader er kompatible med de fleste termocyclere og er ideelle til HTS-applikationer, der involverer termocyclere.
UOM:  1 * 100 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   PP. Disse plader kan rumme en fuld 2,5 ml (2,2 ml med forseglingsmåtte på plads) og fungerer som opbevaringsplader eller reservoirer.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Made of virgin PP to minimise extractables.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   96-positionssystemer (Ritter) med glasindsatser til brug i kombinatorisk kemi, hvor den rene PP-blok ikke er tilstrækkelig inaktiv. Indsatserne kan fo...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These 96 deep square well plates, made from virgin PP, are designed to make the interchanging of plates simpler in automated systems. They are also id...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 413
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING