Measuring cylinders, tall form, class B, PP
Leverandør: VITLAB
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
612-4302EA 44.1 DKK
612-4302 612-4312 612-3790 612-3787 612-4314 612-3789 612-3788 612-4316
Measuring cylinders, tall form, class B, PP
Cylindere Measuring Cylinders
Semi-transparent PP, høj form, autoklaverbar, klasse B.
  • Kalibreret til at indeholde 'ln'
  • Sekskantet fod, hældetud
  • Støbte ring-gradueringer, overmalet med blåt
Certificeringer: DIN 12681 / ISO 6706