Skivepartikelfiltre til masker serie 6000/7000/7500
Leverandør: 3M
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
111-0056EA 1910 DKK
111-0056 111-0055 111-0069 111-0070 111-2181
Skivepartikelfiltre til masker serie 6000/7000/7500
Åndedrætsværn Genanvendelige masker Maskefiltre
Disse maskefiltre er lette, behagelige og giver pålidelig beskyttelse mod partikler. Der skal bruges en 3M™ 502-adapter ved brug af 3M™ 6000-serien af filtre.
  • Low breathing resistance
  • Allow a very wide field of vision
  • Bayonet fitting system ensures precise and secure locking
Certificeringer: EN 143