Du Søgte efter: Stiger og trappestiger
Få sikker adgang til svært tilgængelige steder ved hjælp af stiger og trappestiger, der tilbydes i forskellige højder. Den lette konstruktion giver optimal mobilitet. Multi-position stiger har kraftige sikkerhedskiler på nederste trin. Gummiplatformen på stiger med platform forhindrer uønsket bevægelse, når den bruges til stabil hentning. Non-skrid fødder eller tilbagetrækningshjul hjælper med at holde stigen sikker, når der arbejdes på den. Stiger og trappestiger er vigtige i ethvert miljø.
Få sikker adgang til svært tilgængelige steder ved hjælp af stiger og trappestiger, der tilbydes i forskellige højder. Den lette konstruktion giver optimal mobilitet. Multi-position stiger har kraftige sikkerhedskiler på nederste trin. Gummiplatformen på stiger med platform forhindrer uønsket bevægelse, når den bruges til stabil hentning. Non-skrid fødder eller tilbagetrækningshjul hjælper med at holde stigen sikker, når der arbejdes på den. Stiger og trappestiger er vigtige i ethvert miljø.
15  results were found
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Palbam
Beskrivelse: Mobile stepladder in stainless steel, with moon castors. While weight is applied on the first step, wheels retract and the moon cups, with cleanroom-a...
Varenummer: (PALB2-LAD-NM)
Leverandør: Palbam
Beskrivelse: These step stools are designed for fixed locations where they are not required to be moved often.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Beskrivelse: Step ladders made from aluminium. 15 years of quality guaranteed.
Leverandør: GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Beskrivelse: Ascendable on one side, grooved steps with a depth of 80 mm with durable 'step to side' rail connection, non slip nivello® ladder feet. High standing ...
Leverandør: GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Beskrivelse: Foldable steps, sturdy double side rails, grooved aluminium steps (205×360 mm).
Leverandør: Rubbermaid Commercial Products
Beskrivelse: Heavy-duty stepstool glides easily on retractable rubber casters and supports loads up to 158,8 kg.
Varenummer: (139-0426)
Leverandør: GUENZBURGER STEIGTECHNIK GMBH
Beskrivelse: Foldable steps with handle, sturdy double side rails, grooved aluminium steps (205×360 mm), foldable bracket and tray.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: TEKNOMEK
Beskrivelse: Our mobile safety steps offer optimal durability and toughness, being fully welded in 304 grade stainless steel, offering a non-slip surface for maxim...
Leverandør: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Beskrivelse: Denne solide elefantfod er fremstillet af UV-resistent genanvendeligt PP og er monteret på tre hjul for fuldstændig mobilitet. Når elefantfoden anvend...
Leverandør: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Beskrivelse: Fremstillet af stærkt pulverlakeret stål og monteret på tre hjul, hvilket giver fuld mobilitet. Når elefantfoden anvendes, trækkes hjulene ind, hvorve...
Varenummer: (TEKMST00010/2)
Leverandør: TEKNOMEK
Beskrivelse: Our portable steps unit is 2 steps, fully portable strong and reliable workmate.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (139-9806)
Leverandør: WEDO WERNER DORSCH GMBH
Beskrivelse: Robust aluminium 2×2 steps. Fitted with castors to permit movement in every direction. All edges are protected by plastic caps to prevent injuries.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Kickstool with GS safety control.
Varenummer: (AGEN769)
Leverandør: AGENCINOX
Beskrivelse: These steps are made of ¹⁸/₁₀ stainless steel.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (139-9936)
Leverandør: WAKU-GERÄTE GMBH
Beskrivelse: Light, aluminium safety steps. Strong double rails with robust, tension and pressure resistant bracings for increased stability. Platform height corre...
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom