VWR®, Labjack / laboratorie løftebord
Leverandør: VWR
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VWR®
245-0006EA 2860 DKK
245-0006 245-0007 245-0008 245-0009 245-0004 245-0005
VWR®, Labjack / laboratorie løftebord
Stativborde
Aluminium, med el-oxideret farve. Hul med M 10 gevind i midten af toppladen til fastgørelse af stativstænger (startende fra art.nr 245-0006).
  • Glidende justering af arbejdshøjde
  • Ekstremt stabil
  • Utroligt robust
  • Korrosionsresistent og resistent over for en lang række kemikalier