Laboratorieløfteplatforme, ekstra stabile, med og uden motor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
245-0013EA 70730 DKK
VWRI245-0013
Laboratorieløfteplatforme, ekstra stabile, med og uden motor
Aluminium, anodiseret i gul/sort. Arbejdsfladen kan justeres i højden for præcis placering af værktøj og beholdere på laboratorieapparater. Meget stabil model pga. det specielle 2-spindelsystem.
  • Fås med eller uden hjul, med fast eller fri kapacitet
  • 2-spindelsystem sikrer fremragende stabilitet
  • Kan klare tunge belastninger
  • Korrosionsresistent og resistent over for en lang række kemikalier
  • Kan fjernstyres
På modeller med elektrisk motor kan den ønskede øvre og nedre grænseposition justeres til en hvilken som helst position. Når denne position nås, stopper løfteplatformen automatisk. Disse løfteplatforme er også egnede til gentagne arbejdstrin. De kan fjernstyres, og hastigheden kan styres trinløst.