Du Søgte efter: Stativborde
12  results were found
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Aluminium, med el-oxideret farve. Hul med M 10 gevind i midten af toppladen til fastgørelse af stativstænger (startende fra art.nr 245-0006).
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Stabil, billig serie af højkvalitets-løfteplatforme til en lang række formål. Med plader fremstillet i mat, børstet rustfrit stål. Glidende saksebevæg...
Tilbud
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Stainless steel plates, slip-proof rubber feet. With 10 mm hole in the top plate for attaching stand rods.
Leverandør: GRAUER RUDOLF
Beskrivelse: These laboratory jacks are made of anodised aluminium for corrosion resistance and resistance to many chemicals.
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Aluminium or anodised aluminium. These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of 1...
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: These lab jacks feature an improved scissor technology with reduced tolerances. The scissor construction is made of ¹⁸/₁₀ stainless steel.
Varenummer: (245-0025)
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Stainless steel ¹⁸/₁₀. Remote control operated lab jack with integrated motor for use in hoods.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Beskrivelse: These hydraulic lifting stages feature a robust construction in light alloy or stainless steel.
Leverandør: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Beskrivelse: Aluminium alloy, with epoxy resin coating. These manually operated lifting stages provide high stablity.
Varenummer: (HECH42011010)
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: This lab jack is made of powder-coated aluminioum alloy.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: R-L ENTERPRISES LTD
Beskrivelse: These lab jacks are manufactured to close tolerances from aluminium with stainless steel operating screw.
Varenummer: (BELAF183910001)
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Beskrivelse: This corrosion resistat lab jack is molded of strong PC and assembled with no metal parts. It supports gradient makers, hot plates, flasks, beakers, b...
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom