Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "etiketter-med-faresymboler"
https://dk-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/13/18945313.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"18"
Sorter efter:
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   With implementation of CLP/EU-GHS (Global Harmonised System) directive in January 2009, the procedures for the classification, labelling, and packagin...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Disse mærkater er fremstillet af PE-film og viser GHS-symboler, er i overensstemmelse med GHS-regulativerne for kemiske stoffer og blandinger. GHS-sym...
Leverandør:  BRADY & CO LTD, W. H.
Beskrivelse:   Hazard warning label, Electrical hazard, yellow/black, laminated PE, 25×25 mm
Leverandør:  BRADY & CO LTD, W. H.
Beskrivelse:   For at opfylde GHS-reglerne (Globalt Harmoniseret System) skal identifikationselementerne være påsat de beholdere, som indeholder kemikalierne - især ...
Leverandør:  BRADY & CO LTD, W. H.
Beskrivelse:   These self adhesive vinyl signs are designed to warn people to be careful and to take precautions of potential hazards.
Leverandør:  BRADY & CO LTD, W. H.
Beskrivelse:   Alle skilte er i overensstemmelse med gældende europæisk lovgivning.
Leverandør:  BRADY & CO LTD, W. H.
Beskrivelse:   These pipe marking labels are made of high quality polyester and with the GHS symbols, meet with GHS (Global Harmonised System) regulations for chemic...
Leverandør:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Beskrivelse:   Advarselsmærkat, Radioaktivt materiale, gul, 76,2×25,4 mm
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 18
  1  2  3  Næste