Du Søgte efter: Etiketter
VWR har etiketter og mærkater med GHS piktogrammer. Nogle etiketter/mærkater er overfladebehandlede for at kunne tolerere specifikke forhold. Nogle etiketter kan tåle kolde temperaturer. Etiketter identificerer, advarer, organiserer eller giver information/instruktioner. Midlertidige eller permanente kommunikations etiketter kan forekomme designet til specifik bearbejdnings behov. Etiketter/Mærkater har beskyttelses overtræk og er slidstærk fremstillet, som forhindre skade under transport eller barsk praksis. Den lyse fluorescerende farve assisterer med kvik meddelelse og er letgenkendelig.
VWR har etiketter og mærkater med GHS piktogrammer. Nogle etiketter/mærkater er overfladebehandlede for at kunne tolerere specifikke forhold. Nogle etiketter kan tåle kolde temperaturer. Etiketter identificerer, advarer, organiserer eller giver information/instruktioner. Midlertidige eller permanente kommunikations etiketter kan forekomme designet til specifik bearbejdnings behov. Etiketter/Mærkater har beskyttelses overtræk og er slidstærk fremstillet, som forhindre skade under transport eller barsk praksis. Den lyse fluorescerende farve assisterer med kvik meddelelse og er letgenkendelig.
559  results were found
SearchResultCount:"559"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (1.08899.0001)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: These are prepared adhesive labels used to provide complete information on opened containers such as solvent bottles, with spaces for dates of opening...
UOM: 1 * 100 Items
MSDS
Varenummer: (1.00801.0001)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: With implementation of CLP/EU-GHS (Global Harmonised System) directive in January 2009, the procedures for the classification, labelling and packing o...
UOM: 1 * 1 Items
MSDS
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Disse mærkater er fremstillet af PE-film og viser GHS-symboler, er i overensstemmelse med GHS-regulativerne for kemiske stoffer og blandinger. GHS-sym...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Disse etiketprikruller er fremstillet af kemisk inert polyester med et unikt klæbemiddel, der er formuleret til at klæbe til laboratorieglas og plasti...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: PolarSafe Dots are made from chemically inert polyester with a unique adhesive formulated to adhere to laboratory glass and plastic ware. These dots w...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Mærkaterne og klæbemidlet er designet til at modstå temperaturer mellem −196 og +121 °C. VWR® mærkater er ideelle til al cryoopbevaring, og kan også a...
Leverandør: Brady
Beskrivelse: Polypropylene labelling tapes for vials, tubes, slides and well plates.
Leverandør: Brady
Beskrivelse: Repositionable vinyl film (B-581) is a durable, flexible, high-gloss material ideal for indoor/outdoor marking where frequent repositioning is require...
Leverandør: Brady
Beskrivelse: For at opfylde GHS-reglerne (Globalt Harmoniseret System) skal identifikationselementerne være påsat de beholdere, som indeholder kemikalierne - især ...
Leverandør: Brady
Beskrivelse: Label curved frozen lab surfaces including tubes, vials, and cryocanes with the ultra-thin B-492 polyester label material. Print almost anywhere with ...
New Product
Leverandør: Brady
Beskrivelse: Printable, removable PP labels for thermal transfer printers.
Leverandør: Brady
Beskrivelse: Printable, self-laminating polyester labels for thermal transfer printers.
Leverandør: Brady
Beskrivelse: FreezerBondz thermal transfer printers labels can be applied to frozen surfaces including glass and polypropylene stored in liquid nitrogen. These lab...
Leverandør: Brady
Beskrivelse: Securely mark flat laboratory surfaces in liquid nitrogen or freezer environments with the durable B-490 polyester label material. Easily print almost...
New Product
Leverandør: Brady
Beskrivelse: Printable, nylon cloth labels for thermal transfer printers.
Leverandør: Brady
Beskrivelse: The B-494 polyester label is a reliable sample identification and traceability solution.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 559
no targeter for Bottom