Vil du logge ind igen?
OBS! Vi har skiftet mail domæne til @vwr.com så det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com.
  • kriterier
    • På lager (23)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
Du Søgte efter:
Knive
54  results were found
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/93/18709593.jpg
VWR har metalliske- og keramiske knive til laboratoriebrug. Knivene overholder industristandarder og kommer med et stort udvalg af funktioner såsom fingerbeskyttelse og udskifteligt knvblad.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"54"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Varenummer: (RSGA102.052)
Leverandør:  RSG
Beskrivelse:   Safety cutter with removable blade. After using and depositing the blade is automatically retracted into the handle.
UOM:  1 * 10 Items
Leverandør:  SWANN-MORTON
Beskrivelse:   Heavy-duty cast metal handles with either fixed blade or retractable blade mechanism. Ideal for industrial applications as well as for D.I.Y. enthusia...
Leverandør:  RSG
Beskrivelse:   Stainless steel blade, plastic handle.
Leverandør:  SWANN-MORTON
Beskrivelse:   Heavy duty trimming knifes with fixed or retractable blade.
Leverandør:  RSG
Beskrivelse:   Chromium molybdenum vanadium steel blade, POM handle.
Varenummer: (RSGA181.099)
Leverandør:  RSG
Beskrivelse:   These knives are ideal for chopping and cutting fish, meat, vegetables and fruits. The blade is made of chromium steel, the handle is made of POM plas...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  SWANN-MORTON
Beskrivelse:   These knives with nylon handle are particularly suitable for artwork, crafts and model making.
Varenummer: (231-0058)
Leverandør:  Corning Life Science
Beskrivelse:   PS, white. Knife for taking samples, as well as a variety of other uses.
UOM:  1 * 1.000 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 54
  1  2  3  4  5  6  7  Næste