Ledende beholder med skruelåg
Leverandør: CurTec
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
216-5810EA 1250 DKK
216-5810 216-0149
Ledende beholder med skruelåg
Tønder, fustager, trommer
HDPE conductive black drums, with black screw lids.
  • Surface resistivity ≤ 1,000,000 Ohm
  • Water tight
  • Tamper evident
  • Stackable
  • UN marking (1H2) for hazardous solids
For storage and shipment of explosive powders.