Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Fustager
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/50/18989450.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"25"
Sorter efter:
Leverandør:  CURTEC
Beskrivelse:   Nestable containers, made of white HDPE, with dark blue screw lid. For storage and shipment of powders and pastes.
Leverandør:  CURTEC
Beskrivelse:   HDPE drums, with screw lid.
Leverandør:  CURTEC
Beskrivelse:   Drums, made of UV safe HDPE, with screw lid. For storage and shipment of UV sensitive powders, pastes and liquids.
Leverandør:  BÜRKLE
Beskrivelse:   Tubs, round, made of HDPE. For every purpose, with strong edge and practical carrying handles for safe transport. A lid can be delivered for every tub...
Leverandør:  BÜRKLE
Beskrivelse:   HDPE white containers with red screw lid.
Varenummer: (ENTE4B0100-0006)
Leverandør:  ENTEGRIS INC
Beskrivelse:   HDPE, triple layer
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Sampling Systems
Beskrivelse:   Made of stainless steel.
Leverandør:  CURTEC
Beskrivelse:   Tonder,HDPE, hvid, med røde skruelåg eller brun HDPE med beigefarvede skruelåg og EDPM forseglingspakning.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 25
  1  2  3  4  Næste
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING