Ionselektive elektroder
Leverandør: Mettler-Toledo
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
662-2802EA 11290 DKK
662-2802 662-2801 662-2800 662-2806 662-2805 662-2804 662-2807
Ionselektive elektroder
Elektroder ISE elektroder
Disse ionselektive halvceller med faststofmembran tillader en hurtig og nem bestemmelse af koncentration og aktivitet af en række opløste ioner og gasser.
Bestillingsoplysninger: Membransæt leveres separat.