Spirit lamp
Leverandør: Usbeck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
451-3120EA 287 DKK
451-3120
Spirit lamp
Varmeapparater Spritlamper
Rustfrit stål.
  • Adjustable wick and cover
Capacity: ±60 ml.