Du Søgte efter: Spritlamper
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (451-3120)
Leverandør: USBECK Laborgeräte
Beskrivelse: Rustfrit stål.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Soda-lime glass with ground glass joint cap. The spirit lamp is an alternative to the gas-powered Bunsen burner and is also suitable for heating cooki...
Varenummer: (WHEA237070)
Leverandør: DWK Life Sciences
Beskrivelse: Alcohol burner manufactured from soda-lime glass, designed for use with isopropyl or denatured ethyl alcohol.
UOM: 1 * 6 Items
Varenummer: (HECH43031010)
Leverandør: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Beskrivelse: Glass alcohol lamps without lateral tubing, complete with wick and brass wick holder.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (451-0096)
Leverandør: BOCHEM
Beskrivelse: Spirit lamp made of 18/10 stainless steel.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (RSGA253.000)
Leverandør: RSG
Beskrivelse: Varmeelement, Spirit lamp, Brænder, med vægeregulering og røghætte, Rustfrit stål, ±60 ml
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (MURRG671/02)
Leverandør: MURRAY, S & CO LTD
Beskrivelse: Varmeelement, Spirit lamp, Spirit lamp, glass with fitted wick in ceramic burner, Glas, 100 ml
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (HERE1082601)
Leverandør: HERENZ, HEINZ GMBH
Beskrivelse: Varmeelement, Spirit lamp, Spirit lamp, with wick and spout, Glas, 100 ml
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom