Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (25)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Beskyttelsesbriller
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/77/18709577.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"43"
Sorter efter:
Varenummer: (111-0614)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Lightweight cleanroom goggles.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (111-0615)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Sterile cleanroom goggles with a lightweight frame, indirect ventilation, and a non linting latex-free headband.
UOM:  1 * 10 Items
Varenummer: (111-1841)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Wrap-around modern style goggles, especially designed for small faces, provides excellent panoramic vision. The goggles consist of a PC lens, PVC fram...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (111-1840)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Wrap-around modern style provides excellent panoramic vision, high level of comfort and maximum protection.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (111-1839)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Ergonomically designed wide vision goggles with co-injected frame provides 180° panoramic view. PC lens, PP (hard part) and AES Santoprene (soft part)...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  UVEX
Beskrivelse:   Disse panoramasikkerhedsbriller passer godt til forskellige ansigtsformer pga. kombinationen af hårde og bløde materialer, og sikrer et højt komfortni...
Varenummer: (111-0313)
Leverandør:  Bollé Safety
Beskrivelse:   Sikkerhedsbriller med panoramaudsyn og ridsefast belægning på begge sider yder beskyttelse mod slag, kemikaliestænk, støv, gas og smeltet metal.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  UVEX
Beskrivelse:   These goggles provide wearers with excellent comfort, functionality and an innovative design. Suitable for use over prescription spectacles.
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 43
  1  2  3  4  5  6  Næste