Vil du logge ind igen?
General purpose gloves, Resistex Light Grip 2
Leverandør: Honeywell Safety Products
Strikket blanding af polyester/bomuld. Ideel til let håndtering.
  • Et PVC-mønster på håndfladen og ryggen giver et bedre greb
  • Passer til både højre og venstre hånd
  • Stor bærekomfort
Suitable for use in administration, agriculture, automotive manufacturing, building and construction, logistics and transportation.
Certificeringer: EN 388 (113X); Cat. II
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Handske størrelse Farve Længde Pakn VWR katalog nummer Mængde
7 hvid/blå 250 mm 1 PAIR 112-4049
8 hvid/blå 250 mm 1 PAIR 112-4050
9 hvid/blå 250 mm 1 PAIR 112-4051
10 hvid/blå 250 mm 1 PAIR 112-4052
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specifikationer
Model Resistex Light Grip 2
Ambidextrous/Hånd-specifik Ambidextrous
Engangs/Genbrugelig Genanvendelig
Foringsmateriale Polyester/bomuld
Overflade Dot coating on both sides
Måler 13
Manchet Strikket
EN norm EN 388 (113X)
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING