Vil du logge ind igen?
Strikhandsker, Stringknits™
Leverandør: Ansell
Stringknits™
Ambidekstrale, lette og strækbare handsker fremstillet af bomuld.
  • Kan bruges selvstændigt eller som inderhandsker
  • Gnaver ikke, takket været en sømløs konstruktion
  • En strengstrikket konstruktion tillader god luftgennemstrømning til hånden
  • Alle versioner er vaskbare ved 40 °C og krymper ikke, bliver stive eller mister deres form
Certificeringer: EN 388 (002X), art. II
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Handske størrelse Farve Længde Pakket Pakn VWR katalog nummer Mængde
7 ufarvet 215 mm 12 pairs/bag 12 PAIR 112-3598
9 ufarvet 215 mm 12 pairs/bag 12 PAIR 112-3702
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specifikationer
Model 76-100
Ambidextrous/Hånd-specifik Ambidextrous
Engangs/Genbrugelig Genanvendelig
Foringsmateriale Cotton
Måler 10
Manchet Strikket
EN norm EN 388 (002X)
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal