Vil du logge ind igen?
Strikhandsker, Tiger Paw® 76-301
Leverandør: Ansell
Tiger Paw®
Tiger Paw®-handsker er fremstillet af polyester belagt med strikket bomuld og har mange af de egenskaber og fordele, der er ved Tri Grip™, til en mere overkommelig pris. Det kraftigere design sikrer en mere robust handske til krævende applikationer.
  • En sømløs konstruktion er med til at undgå irritation af fingrene
  • Elastisk håndled sikrer at handsken forbliver på sin plads
  • Tillader luftcirkulation, som er med til at reducere sved
  • PVC pletter på handsken er med til at sikre et fast greb uden at der tabes smidighed
  • Kan maskinvaskes ved 40°C
Certificeringer: EN 388:2016 (214XB), Cat. II
Log ind for at se priser og tilgængelighed.
  Husk mig på denne enhed
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Glove size Farve Længde Pakket Pakn VWR katalog nummer Mængde
7 beige/blå 230 - 270 12 pairs/bag 12 PAIR ANSE76-301/7P
8 beige/blå 230 - 270 12 pairs/bag 12 PAIR 112-0299
9 beige/blå 230 - 270 12 pairs/bag 12 PAIR 112-0300
10 beige/blå 230 - 270 12 pairs/bag 12 PAIR 112-3606
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specifikationer
Model 76-301
Ambidextrous/Hånd-specifik Hånd-specifik
Engangs/Genanvendelig Genanvendelig
Foringsmateriale Polyester/bomuld
Overflade Dot coating on palm
Måler 13
Manchet Strikket
EN norm EN 388:2016 (214XB)
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal