Vil du logge ind igen?
OBS! Det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com benyt istedet @vwr.com. Kontakt evt vores kundeservice.
Chemical resistant gloves, Showa 878
Leverandør: Showa
Butyl rubber gloves provide superior resistance to highly corrosive acids and are excellent for handling ketones and esters. Synthetic rubber also provides the highest permeation resistance to gases and water vapours, but does not offer the physical strength of natural rubber.
  • Unlined, with smooth finish and rolled cuffs
  • Lightweight and flexible
  • Impermeable for working in damp or greasy environments
  • Cuff prevents dirt from entering the glove
Certificeringer: EN 388 (1121), EN 374 (BIK); Cat. III
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Handske størrelse Farve Længde Tykkelse Pakket Pakn VWR katalog nummer Mængde
8 sort 350 mm 0,70 mm 1 pair/pack 1 PAIR 112-3266
9 sort 350 mm 0,70 mm 1 pair/pack 1 PAIR 112-3267
10 sort 350 mm 0,70 mm 1 pair/pack 1 PAIR 112-3268
11 sort 350 mm 0,70 mm 1 pair/pack 1 PAIR 112-3154
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specifikationer
Model 878
Ambidextrous/Hånd-specifik Hånd-specifik
Engangs/Genbrugelig Genanvendelig
Overflade Smooth
Manchet Rullet kant
EN norm EN 388 (1121), EN 374 (BIK)
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal