Vil du logge ind igen?
OBS! Det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com benyt istedet @vwr.com. Kontakt evt vores kundeservice.
Chemical resistant gloves, Showa CHM
Leverandør: Showa
Chem Master®
The unsupported neoprene over natural rubber gloves are resistant to acids, alcohols, oils, caustics, animal fats and petroleum based solvents.
  • 100% cotton flock lining absorbs perspiration
  • Excellent tear, puncture and abrasion resistance
  • Impermeable for working in damp or greasy environments
  • Surface provides good grip and wet substances can be repelled
  • Wrist well protected
  • Low-soil colour
Ideal for use in the chemical, automotive and metal industry.
Certificeringer: EN 374-2/3, EN 388 (2021); Cat. III
BESTIL
Udvid alle / Skjul alle
Handske størrelse Farve Længde Tykkelse Pakn VWR katalog nummer Mængde
S sort/blå 305 mm 0,66 mm 12 PAIR 112-3270
M sort/blå 305 mm 0,66 mm 12 PAIR 112-3271
L sort/blå 305 mm 0,66 mm 12 PAIR 112-3272
XL sort/blå 305 mm 0,66 mm 12 PAIR 112-3273
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Specifikationer
Ambidextrous/Hånd-specifik Hånd-specifik
Engangs/Genbrugelig Genanvendelig
Overflade Tractor tread
Manchet Rullet kant
EN norm EN 374-2/3, EN 388 (2021)
Skriv en bedømmelse
Brug for hjælp?
  • Uanset hvad du mener, positivt eller negativt, er det vigtigt for os.
  • Det tager kun få sekunder at give os feedback.
  • Din feedback vil blive offentliggjort på internettet.
VWR.com vil offentliggøre dit navn som vwr.com bruger.
Du kan bruge dette navn, eller redigere og gemme et kaldenavn.
Vi anbefaler at brugerne bruger deres første og sidste initialer
Bekræft venligst branchen du arbejder i
Eksempel: farmaceutisk
Bekræft venligst dit arbejde
Eksempel: Klinisk assistent
Bekræft venligst Byen
Eksempel: New York
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Anfør Lotnummeret. Feltet er mandatory. skriv "x" for VWR kemikalier hvis du ikke kender nummeret
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal