Du Søgte efter: Membranfiltertragte
32  results were found
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Borosilicate 3.3 glass.
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivelse: Brugsklare engangsfiltertragter med Ø 47 mm filtreringsmembran til mikrobiologisk analyse. Eliminerer behovet for rensning og sterilisering af genanve...
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivelse: Polyfenylsulfon, autoklaverbar.
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivelse: Et praktisk og økonomisk valg til sterilitetstestning i isolatorer.
Tilbud
Leverandør: Sartorius
Beskrivelse: Sterile engangstragter til koloni- og partikeltælling. Bruges sammen med Sartorius membraner og kulturmedieskiver.
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivelse: Produktet inkluderer prøvebeholder og filtertragt. Prøven skal ikke overføres fra en beholder til engangstragten og derved udgås risikoen for kontamin...
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivelse: Borosilikatglas, aluminiumsklemme.
Leverandør: Sartorius
Beskrivelse: These filter units with PP funnel and base and cellulose nitrate membrane are developed for the detection and enumeration of microorganisms in pharmac...
Leverandør: Sartorius
Beskrivelse: Ready to use, sterile Microsart® @filter units combine a funnel, a filter base and a membrane filter in one unit. They have been specifically develope...
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivelse: Polyphenylsulfone, autoclavable.
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivelse: Membran: GN Metricel® (blandede celluloseestere), Metricel® black (modificeret polyestersulfon), sterile.
Tilbud
Varenummer: (516-8931)
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivelse: Base, type 304 stainless steel
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Sartorius
Beskrivelse: PP housing.
Leverandør: Sartorius
Beskrivelse: Borosilikatglas, m. anodiseret aluminiumsklemme og silikonelåg, autoklaverbar.
Leverandør: Sartorius
Beskrivelse: Rustfrit stål, autoklaverbar.
Varenummer: (516-8930)
Leverandør: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Beskrivelse: Rustfrit stål, autoklaverbar.
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom