Filtertragte, VitraPOR®
Leverandør: ROBU
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VitraPOR®
511-1304EA 529 DKK
511-1304 511-1305 511-1302 511-1303 511-1344 511-0375 511-1345 511-0374 511-1301 511-1342 511-0377 511-0376 511-1343 511-0371 511-1341 511-0370 511-0373 511-0372 ROBU2111F ROBU2155F ROBU2175F 511-1315 511-1316 511-1313 511-1314 511-1311 511-1312 511-1353 511-1354 511-1351 511-1352 ROBU2150F 511-1324 511-1325 511-1322 511-1323 511-1321 ROBU2125F 511-0368 511-0367 511-1335 511-0369 511-1333 511-0364 511-0363 511-1334 511-1331 511-0366 511-0365 511-1332 511-0362 ROBU2112F
Filtertragte, VitraPOR®
Tragte Filtreringstragte Büchner-tragte
Borosilikatglas 3.3.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Med integreret sintret glasfilterskive.