Analysetragt, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Nalgene®
221-0084EA 388 DKK
221-0084 221-0085 221-0086 221-0164 221-0088 221-0089
Analysetragt, Nalgene®
Tragte Filtreringstragte Analysetragte
PP, gennemskinnelig.
  • De indre ribber er placeret i en vinkel på 58 for at fremme filtreringsprocessen
  • De ydre ribber forhindrer luft i at blive fanget under filterpapiret
  • Autoklaverbare
Med indre og ydre ribber. Kolbevinkel 60° .