Analysetragt, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
221-1712EA 314 DKK
221-1712 221-1711 221-1713
Analysetragt, DURAN®
Tragte Filtreringstragte Analysetragte
DURAN®, borosilikatglas 3.3, klar.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Til hurtig filtrering.