Vacuum filtering flasks, Büchner, with side arm, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
215-8248EA 795 DKK
215-8248 516-0580
Vacuum filtering flasks, Büchner, with side arm, Nalgene®
Kolber Filterkolber
PP, hvid.
  • Tubulation ved 45 ° vinkel forhindrer tipning
  • Adapter accepterer 6,4 til 9,5 mm int.Ø slanger
  • Ovalt markeringsomåde
  • 215-8248 er gradueret
Støbt i ét stykke til at modstå fuld vakuum til 30-in. Hg