Celledyrkningsflasker,med omrøringsenhed, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Nalgene®
734-5057EA 0 DKK
734-5057
Celledyrkningsflasker,med omrøringsenhed, Nalgene®
Kolber Dyrkningsbeholdere
Klar, PC-flaske med inddeling, hvide skruelåg af PP, omrørerstang af PTFE og omrørerenhed af PP/TFE.
  • To sideåbninger for enkelt prøveudtagning
  • Justerbar højde af omrører
  • Termisk resistent fra −135 til +135 °C, autoklaverbar
  • Splintfrit materiale med høj mekanisk styrke
Specialudviklet til effektiv omrøring fra top til bund ved lav hastighed og lille omdrejningsradius. Denne letvægts, brudresistente 1 l dyrkningsflaske er ideel til brug på en magnetomrøringsplade til opskaleringsopgaver. Med to magnetiske omrørerstave: en lille (til bakterier) og en stor (til pattedyrceller).
Maks. volumen: 2,2 l
Lågets diameter (top): 63 mm
Lågets diameter (side): 38 - 430
Samlet højde: 266 mm
Udvendig diameter: 137 mm
Samlet bredde (inklusiv åbninger): 190 mm