Dyrkningsflasker med porte, med eller uden BioTech-mikser, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Nalgene®
734-5055EA 3190 DKK
734-5055
Dyrkningsflasker med porte, med eller uden BioTech-mikser, Nalgene®
Kolber Dyrkningsbeholdere
Dyrkningsflasker af PC med hvide låg af PP.
  • Termisk resistent fra -135 til +135 °C, autoklaverbar
  • Splintfrit materiale med høj mekanisk styrke
  • Maks. volumen: 15 l
  • Lågets diameter (top): 100 mm
  • Lågets diameter (side): 38 - 430
  • Samlet højde: 429 mm
  • Udvendig diameter: 289 mm
Letvægts og brudsikre. Med 4 sideåbninger. Inddelinger i trin på 0,5l fra 3 til 12 l. Fremstillet at fødevaregodkendte resiner, der opfylder kravene i USP klasse VI. Ikke cytotoksisk.
Dyrkningsflasker med BioTech-mikser
Dyrkningsflaskesystemet med BioTech-mikser består af en 12 l dyrkningsflaske med (som beskrevet ovenfor), 1/8 HP motordrevet BioTech-mikser, samt en nedre enhed bestående af en 340 mm aksel med en 100 mm lang glasfyldt PP omrører med aksialt flow og en 63,5 mm bred prelplade. BioTech-mikseren har variabel hastighed, programmerbar styring af hastighed/varighed, rotation med og mod uret og er specialfremstillet til maksimal ydeevne i kombination med systemkomponenterne. Flasken og den nedre enhed kan autoklaveres.