Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (9)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
Dyrkningsbeholdere
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/22/18709522.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"27"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar.
Leverandør:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar.
Leverandør:  Bohlender
Beskrivelse:   Culture bottles, made of borosilicate glass, suitable for both low and high speed (maximum 1000 rpm) stirrers for gentle mixing of cell cultures.
Leverandør:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   Klar, PC-flaske med inddeling, hvide skruelåg af PP, omrørerstang af TFE og omrørerenhed af PP/TFE.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   Klar PC.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Thermo Scientific
Beskrivelse:   Dyrkningsflasker af PC med hvide låg af PP
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (391-0310)
Leverandør:  DWK Life Sciences
Beskrivelse:   Made of DURAN®, borosilicate glass.
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 27
  1  2  3  4  Næste