Erlenmeyerkolber, smal eller bred hals, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
214-1168EA 376 DKK
214-1168 214-1106 214-1107 214-1112 214-1116 214-1166 214-1158 214-1122 214-1108 214-1102 214-1120 214-1104 214-1154 214-1162 214-1164 214-1114 214-1152 214-1118 214-1110 214-1160 214-1156 214-0337
Erlenmeyerkolber, smal eller bred hals, DURAN®
Kolber Erlenmeyer-kolber
DURAN®, borosilikatglas, renhed 3.3, klar.
  • Meget god kemisk resistens
  • Høj temperaturresistens
  • Minimal varmeudvidelse giver relativt høj resistens overfor temperaturændringer
Volumengradueringer og skrivefelt.
Med påtrykt Retrace Code; Batch-certifikat kan findes under www.duran-group.com
*Non DIN ISO size
Certificeringer: ISO 1773 smal hals
DIN ISO 24450 bred hals