PS, vævskulturbehandlede, sterile, ikke-pyrogen.
Den komplekse overflade på Corning® Primaria™ produkter er homogen og stabil og anvendes til at forbedre bindingen og differentieringen af en række celletyper. Overfladens kemiske sammensætning på Corning® Primaria™ produkter bekræftes af Electron Scanning for Chemical Analysis (ESCA).
- Den kemiske sammensætning af den unikke vævskultur-overflade med indhold af nitrogen forbedrer bindingen, spredningen og væksten for mange primærceller eller cellelinjer
- Ventilerede låg indeholder en 0,2 µm hydrofob membran
- Optisk klar, der kræves ingen specialopbevaring
- Praktisk, peel-open-emballage
Den komplekse overflade på Corning® Primaria™ produkter er homogen og stabil og anvendes til at forbedre bindingen og differentieringen af en række celletyper. Overfladens kemiske sammensætning på Corning® Primaria™ produkter bekræftes af Electron Scanning for Chemical Analysis (ESCA).
Bemærk: dyrkningsareal og -kapacitet er nominelle.