Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (21)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Forbindinger
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/58/18945358.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"42"
Sorter efter:
Leverandør:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Beskrivelse:   Dispenser with elastic finger plasters made from breathable material. The dispenser contains 90 plasters (2 refills) and can be wall-mounted.
Varenummer: (118-0230)
Leverandør:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Beskrivelse:   The small and practical QuickFix Mini packs can be placed in glove compartments, tool boxes, cars, bags, pockets, first aid kits etc.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Beskrivelse:   Plaster dispenser with a combination of water-resistant and elastic plasters (45 of each). The plaster dispenser is suitable for both normal and humid...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (PLUM5152)
Leverandør:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Beskrivelse:   Wound dressing kit for effective first aid of both minor and heavy bleeding. For heavy bleeding, such as the rupture of a main artery, the small wound...
UOM:  1 * 3 Items
Leverandør:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Beskrivelse:   These moist wipes are ideal for the quick and easy cleansing of minor wounds and cuts.
Leverandør:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Beskrivelse:   This small and modern plaster dispenser is available empty or with 45 elastic plasters for the treatment of minor cuts. Ideal for use in offices, rest...
Leverandør:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Beskrivelse:   Dispenser with elastic finger plasters made from breathable material. The plasters can be wrapped around the finger multiple times. The dispenser cont...
Leverandør:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Beskrivelse:   This dispenser contains 90 waterproof plasters especially suitable for damp workplaces. The plasters are made of a protective, skin-friendly material ...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 42
  1  2  3  4  5  6  Næste
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING