Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
Førstehjælpsskabe
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/37/18945237.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Beskrivelse:   QuickSafe is a flexible first aid solution that you can easily tailor to your particular needs. The cabinet takes up little more than an A3 sheet of p...
Varenummer: (118-0227)
Leverandør:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Beskrivelse:   All in one solution for virtually any workspace. Optimal care for eye injuries and cuts.
Contents:
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Orkla Care AB / Cederroth
Beskrivelse:   Mini first aid cabinet with panel, 260×170×440 mm
Varenummer: (118-0278)
Leverandør:  Orkla Care AB / Cederroth
Beskrivelse:   This first aid station, made of polystyrene and ABS-plastic, is especially suitable for workplaces where there is a risk of burns.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (118-0276)
Leverandør:  Orkla Care AB / Cederroth
Beskrivelse:   This first aid station has a transparent door with rubber edges, which protects against dust and dirt, thus making the equipment more hygienic and alw...
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 5  af 5