Vil du logge ind igen?
OBS! Vi har skiftet mail domæne til @vwr.com så det er ikke længere muligt at skrive til @dk.vwr.com.
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
Du Søgte efter:
Førstehjælpsudstyr
137  results were found
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/11/58/18231158.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"137"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Varenummer: (118-1107)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Fremstillet af et kompositmateriale, som inkluderer to lag af glasfiber og et lag brandhæmmende folie. Effektiv slukning med beskyttende virkning. Til...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Beskrivelse:   Vægmonteret station med piktogram og 1×500 ml øjenskyllevæske Særligt velegnet til arbejdspladser, hvor øjenskylning skal ske øjeblikkeligt på stedet....
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Beskrivelse:   Steril øjenskylleflaske med natriumklorid-opløsning (0,9%) med øjenkop og støvhætte. Afhjælper at fremmelegemer, såsom metal- og træspåner, forbliver ...
Leverandør:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Beskrivelse:   Fås enten som åben station eller lukket vægkasse med 2×500 ml Plum øjenskyllevæske
Leverandør:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Beskrivelse:   Wall-mounted eyewash stations, made in hard plastic, for simple and quick first-aid in case of an eye injury.
Leverandør:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Beskrivelse:   Steril fosfatbufferopløsning (4,9%) til hurtig og effektiv neutralisering af syrer og baser.
Varenummer: (118-0230)
Leverandør:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Beskrivelse:   The small and practical QuickFix Mini packs can be placed in glove compartments, tool boxes, cars, bags, pockets, first aid kits etc.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  PLUM HUDSIKKERHED A/S
Beskrivelse:   Sterile 0,9 % Sodium chloride solution is ideal for injuries with foreign bodies like dust, dirt ect. Sterile 4,9 % Phosphate buffer solution is perfe...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 137
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Næste