AcroPrep™ 24 filtreringssystem
Leverandør: Pall Laboratory
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
516-7560EA 14880 DKK
PALL289000159
AcroPrep™ 24 filtreringssystem
Eliminerer den tidskrævende proces med at fylde sprøjtefiltre enkeltvis ved samtidig filtrering af op til 24 prøver i sekundet. Ideel til brug ved prøveforberedelse til HPLC.
  • Kan bruges til alle almindelige 2 ml, 12×32 mm rør
  • Ingen krydskontaminering, hver 1,9 ml brønd forsegles individuelt