Du Søgte efter: Faseseparation
4  results were found
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Hydrofobt filterpapir, der bruges til separation af vandige opløsninger og organiske opløsninger.
Leverandør: Whatman products (Cytiva)
Beskrivelse: 1PS phase-separating paper is a hydrophobic filter for routine solvent extraction. Within seconds it retains aqueous phases, while solvent phases flow...
Leverandør: Sartorius
Beskrivelse: This phase separating paper is impregnated with stabilised silicon, thus rendering it hydrophobic and it retains water, but allows solvents to flow th...
Leverandør: MACHEREY-NAGEL
Beskrivelse: These papers are made hydrophobic (impermeable to water) by impregnation with a silicone. With the aid of these filters, water can be separated from w...
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom